Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H16O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.34
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)Oc2cc3OC(=CC(=O)c3c(O)c2C=C1)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C20H16O5/c1-20(2)8-7-13-16(25-20)10-17-18(19(13)23)14(22)9-15(24-17)11-3-5-12(21)6-4-11/h3-10,21,23H,1-2H3
InChI key
YXOATFKTEDZPFL-UHFFFAOYSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?