Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.35
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(\C=C\C(=O)NCCc2ccc(O)cc2)ccc1O
InChI
1S/C18H19NO4/c1-23-17-12-14(4-8-16(17)21)5-9-18(22)19-11-10-13-2-6-15(20)7-3-13/h2-9,12,20-21H,10-11H2,1H3,(H,19,22)/b9-5+
InChI key
NPNNKDMSXVRADT-WEVVVXLNSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Biochem/physiol Actions
Moupinamide, also known as N-feruloyltyramine, alfrutamide, is an inhibitor of COX 1 and COX 2 and has potential antioxidant properties.
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?