Merck
SIAL0641
Sigma® 75 cm cell culture flask
cap, vented, tissue-culture treated, sterile, pack of 20 × 5 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41104900
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
canted neck , polystyrene
sterility
sterile
feature
cap vented, graduations
packaging
pack of 20 × 5 ea
maximum volume
60 mL
surface area
75 cm2
working volume
15-22.5 mL
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Available in a variety of sizes, designs and cap styles to meet your needs.
  • Manufactured from optically clear virgin polystyrene
  • Treated for optimal cell attachment
  • Printed with lot numbers for ease in traceability
  • 100% integrity tested
  • Sterilized by gamma irradiation and certified nonpyrogenic
Legal Information
Sigma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)