Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Level
product line
MISSION®
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... AR(367), ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRA(2101), ESRRB(2103), ESRRG(2104), HNF4A(3172), HNF4G(3174), NR0B1(190), NR0B2(8431), NR1D1(9572), NR1D2(9975), NR1H2(7376), NR1H3(10062), NR1H4(9971), NR1I2(8856), NR1I3(9970), NR2C1(7181), NR2C2(7182), NR2E1(7101), NR2E3(10002), NR2F2(7026), NR2F6(2063), NR3C2(4306), NR4A1(3164), NR4A2(4929), NR4A3(8013), NR5A1(2516), NR5A2(2494), NR6A1(2649), PGR(5241), PPARA(5465), PPARD(5467), PPARG(5468), RARA(5914), RARB(5915), RARG(5916), RORA(6095), RORB(6096), RORC(6097), RXRA(6256), RXRB(6257), RXRG(6258), THRA(7067), THRB(7068), VDR(7421)
General description
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... AR(367), ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRA(2101), ESRRB(2103), ESRRG(2104), HNF4A(3172), HNF4G(3174), NR0B1(190), NR0B2(8431), NR1D1(9572), NR1D2(9975), NR1H2(7376), NR1H3(10062), NR1H4(9971), NR1I2(8856), NR1I3(9970), NR2C1(7181), NR2C2(7182), NR2E1(7101), NR2E3(10002), NR2F2(7026), NR2F6(2063), NR3C2(4306), NR4A1(3164), NR4A2(4929), NR4A3(8013), NR5A1(2516), NR5A2(2494), NR6A1(2649), PGR(5241), PPARA(5465), PPARD(5467), PPARG(5468), RARA(5914), RARB(5915), RARG(5916), RORA(6095), RORB(6096), RORC(6097), RXRA(6256), RXRB(6257), RXRG(6258), THRA(7067), THRB(7068), VDR(7421) | Gene Information human ... CA1(759), DNMT1(1786), DNMT3A(1788), DNMT3B(1789), DNMT3L(29947), MGMT(4255), N6AMT1(29104), N6AMT2(221143), SPEM1(374768), TRDMT1(1787) | Gene Information | Gene Information |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SH1111 | 04061823781169 |