Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 276,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C66H87N14O14
Molekulargewicht:
1300.48
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
€ 276,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Renin Substrate I,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Renin (angiotensinogenase) is a component of the renin-angiotensin system (RAS) that regulates vasoconstriction and blood pressure. Renin which hydrolyzes angiotensinogen in vivo may be detected using peptides substrates such as succinyl-RPFHLLVY-AMC. This substrate may also be used to detect proteinase A from yeast.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥65% | composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥80% |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?