Fortfahren mit
SCP0189
MMP 13 Substrate, fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 194,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C51H65N13O15
Molekulargewicht:
1100.14
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
€ 194,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MMP 13 Substrate, fluorogenic,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥80%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Matrix metalloproteinases (MMP) are a family of zinc-dependent endopeptidases that degrade matrix proteins. MMPs include collagenases, gelatinases, matrilysins, enamelysins, metalloelastases, stromelysins and other structural protein and receptor lysins. The activity of these enzymes is selectively inhibited or measured by appropriately labeled peptides. MCA-Pro-Cha-Gly-Nva-His-Ala-DNP-DPA-NH2 is used as a fluorogenic substrate for matrix metalloprotein-13 (collagenase-3, MMP-13).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCP0188SCP0191SCP0194
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
composition
Peptide Content, ≥80%
composition
Peptide Content, ≥80%
composition
Peptide Content, ≥78%
composition
Peptide Content, ≥80%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MMP 13 Substrate, fluorogenic
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)