Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C33H59N11O11
Molekulargewicht:
785.89
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
51111800
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Kisspeptins are a family of peptides encoded by the KISS-1 gene that are involved in GPR54 mediated cell signaling. Kiss-1 gene products are involved in metastasis suppression and the regulation of gonadotropin-releasing hormone (GnRH) secretion. A variety of kisspeptin peptides are available for use to study their unique functions.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?