Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H37N5O5
Molekulargewicht:
571.67
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥80%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Endomorphin-1 (Tyr-Pro-Trp-Phe-NH2, YPWF-NH2) and endomorphin-2 (Tyr-Pro-Phe-Phe-NH2, YPFF-NH2) are endogeneous opioid tetrapeptides with high affinity and specificity for the μ (mu) opioid receptor. Endomorphin-1 and 2 may be used to study the differential action and metabolism of these opioids.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?