Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H38N8O7
Molekulargewicht:
574.63
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Cell Adhesion Inhibitor Peptide, cyclic,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
input
mammalian sample(s)
storage temp.
−20°C
Application
Cyclic RGDFV (cyloRGDfV) is an RGD containing peptide antagonist, with specificity for α(V)β(3) integrin, that is used to inhibit the binding of cells to RGD proteins such as vitronectin.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?