Merck
SCP0103
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Synonym(e):
Z-Tyr-Val-Ala-Asp-7-amino-4-trifluoromethylcoumarin, Z-YVAD-AFC, caspase-1 substrate VI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C39H40N5O11F3
Molekulargewicht:
811.76
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Caspase Substrate, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥80%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CASP1(834)
Biochem/physiol Actions
Z-Tyr-Val-Ala-Asp-AFC, or Z-YVAD-AFC, is a fluorogenic substrate for caspase-1. The parent tetrapeptide is derived from the cleavage site for pro-interleukin b1, as the minimal sequence that caspase-1 recognizes.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)