Merck
SCP0072
Caspase 1 Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H27N4O8
Molekulargewicht:
499.49
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Caspase 1 Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Caspase 1 is a cysteine protease activator of inflammatory processes which may be detected using a variety of chromogenic and fluorogenic peptide substrates build around the VAD (val-ala-asp) or WEAD (trp-glu-ala-asp) sequences. These substrates include: Ac-VAD-pNa (acetyl-Val-Ala-Asp-p-nitroanalide), chromogenic; Ac-VAD-AFC (acetyl-Val-Ala-Asp-AFC), fluorogenic; Ac-VAD-4-methoxy-2-naphtylamide (acetyl-Val-Ala-Asp-4-methoxy-2-naphtylamide); Ac-WVAD-pNa (acetyl-Trp-Val-Ala-Asp-p-nitroanalide), chromogenic; Ac-WVAD-AMC (acetyl-Trp-Val-Ala-Asp-7-amino-4-methylcoumarin), fluorogenic; Ac-WEAD-pNA (acetyl-Trp-Glu-Ala-Asp-p-nitroanalide), chromogenic; Ac-WEAD-AMC (acetyl-Trp-Glu-Ala-Asp-7-amino-4-methylcoumarin), fluorogenic; and MCA-YVADAP-DNP-K (MCA-Tyr-Val-Ala-Asp-Ala-Pro-DNP-Lys).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)