Merck
SCP0017
Amyloid Blocker
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C42H63N9O8
Molekulargewicht:
822.01
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
General description
Amyloid plaques characteristic of the Alzheimer brain contain fibrils composed of amyloid β aggregates. Peptides, small organic molecules and nanoparticles can be used to bind or aggregate amyloid β (Aβ). They have been used as a strategy for the development of pharmaceutical approaches or agents to treat Alzheimer′s disease (AD). Short peptides containing the sequence KLVFF have been shown to bind specifically to the homologous region in Aβ and are used to prevent full length amyloid fibril formation.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)