Merck
SBP4513
LGI4 (AB2) Blocking Peptide for PRS4513
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
form
liquid
species reactivity
rat, human, mouse
concentration
200 μg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Immunogen
14 amino acids near the center of human LGI4.
Application
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Other Notes
This peptide blocks the action of antibody PRS4513.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)