Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kU | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 172,00 |
10 kU | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 858,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Form:
aqueous solution
€ 172,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
TEV protease is a highly sequence specific serine protease from Tobacco Etch Virus. Its high specificity makes TEV protease popular for cleaving recombinant fusion proteins. However, at low temperatures such as 4 °C, standard TEV Protease has only ~10% of its activity compared to regular temperature conditions (such as 25-30 °C). IceTEV Protease is a new TEV Protease version that is designed to cleave fusion proteins effectively at low temperatures also, in the range of 2-10 °C, with comparable efficiency to cleavage by standard TEV Protease at 25-30 °C. Following the cleavage reaction, IceTEV Protease can be removed from the reaction mixture with nickel-agarose (Ni-agarose) beads.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form aqueous solution | form liquid | form solution | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?