Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μL | Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein) | € 420,00 |
1 mL | Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein) | Anfragen |
Über diesen Artikel
€ 420,00
recombinant
expressed in HEK 293 cells
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
RM331, monoclonal, recombinant monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
rat, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Pax5(18507)
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| clone RM331, monoclonal, recombinant monoclonal | clone polyclonal | clone SP34, monoclonal | clone 8F9, monoclonal |
| species reactivity rat, mouse | species reactivity human | species reactivity human (tested) | species reactivity human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| Gene Information mouse ... Pax5(18507) | Gene Information human ... PAX5(5079) | Gene Information human ... PAX5(5079) | Gene Information human ... PAX5(5079) |
| technique(s) immunohistochemistry: 1:500-1:1000 | technique(s) ChIP: 1—10 μg (per reaction), immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL | technique(s) flow cytometry: 1:100, immunohistochemistry: 1:50 | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?