Fortfahren mit
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein) | € 418,00 |
Über diesen Artikel
€ 418,00
Sparen Sie bis zu 15 %
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
~92 kDa
species reactivity
mouse, rat, human
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100, indirect immunofluorescence: 1:100-1:200, western blot: 1:500-1:1000
isotype
IgG
immunogen sequence
(V-G-S-D-E)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HSP90AB1(3326)
General description
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description affinity isolated antibody | description affinity isolated antibody | description IgG fraction of antiserum | description - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody |
| Gene Information human ... HSP90AB1(3326) | Gene Information human ... HSP90AB1(3326) | Gene Information human ... HSP90AB1(3326) | Gene Information human ... HSP90AB1(3326) |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?