Merck
S9320
Anti-SERPINB13 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Headpin, Anti-Hurpin (HaCaT UV-repressible serpin), Anti-Protease Inhibitor 13 (PI13), Anti-Serine (or Cysteine) Protease Inhibitor, Clade B (Ovalbumin), Member 13
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~44 kDa by calculation
species reactivity
human
technique(s)
western blot: 1:500-1:1,000
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SERPINB13(5275)
Immunogen
peptide corresponding to the human SERPINB13 protein (amino acids 310-324).
Physical form
Solution of 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)