Fortfahren mit
S9318
Sandoz 58-035
>98% (HPLC), powder, acyl-CoA:cholesterol acyltransferase (ACAT) inhibitor
Synonym(e):
3-[Decyldimethylsilyl]-N-[2-(4-methylphenyl)-1-phenethyl]propanamid, SA 58-035
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 264,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.000,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H47NOSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
465.79
UNSPSC Code:
41121801
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
powder
€ 264,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Sandoz 58-035, >98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: 16 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCC[Si](C)(C)CCC(=O)NC(Cc1ccc(C)cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C30H47NOSi/c1-5-6-7-8-9-10-11-15-23-33(3,4)24-22-30(32)31-29(28-16-13-12-14-17-28)25-27-20-18-26(2)19-21-27/h12-14,16-21,29H,5-11,15,22-25H2,1-4H3,(H,31,32)
InChI key
NBYATBIMYLFITE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SOAT1(6646)
rat ... Soat1(81782)
Application
Sandoz 58-035 wurde zur Auslösung der gleichzeitigen Aktivierung der ungefalteten Protein-Antwort (UPR; Unfolded Protein Response) und der Mustererkennungsrezeptoren (PRRs; Pattern Recognition Receptors) in murinen Peritonealmakrophagen verwendet.3
Biochem/physiol Actions
Acyl-CoA-Cholesterin-Acyltransferase(ACAT)-Inhibitor.
Sandoz 58-035 hemmt die Anlagerung von Cholesterinester und verringert die Veresterung von Cholesterin in arteriellen glatten Muskelzellen in Kulturen um 95 %.1 Es hat keine Auswirkungen auf den Triglyceridstoffwechsel des Darms.2
Features and Benefits
Diese Verbindung wurde von Novartis entwickelt. Weitere pharmazeutisch entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten finden Sie hier.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0391SML2388W1895
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 16 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
color
white
color
white to beige
color
white to brown
color
white to off-white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)