Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaH14CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.01
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
form
buffered aqueous solution
extent of labeling
2-10 mCi per mmol
mass shift
M+2
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[14C](=O)O[Na]
Packaging
serum bottle
Physical form
Aqueous solution, pH 9.5
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?