Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C76H104N18O20S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1653.88
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(N)C(=O)NCC(=O)NC1CSSCC(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)C(Cc5ccccc5)NC(=O)C(Cc6ccccc6)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCCCN)NC1=O)C(C)O)C(C)O)C(O)=O
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?