Fortfahren mit
S7778
Natriumphosphat, dreibasisch Dodecahydrat
BioXtra, ≥98.0% (titration)
Synonym(e):
Trinatriumphosphat Dodecahydrat, tri-Natriumphosphat (tert.) Dodecahydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 100,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 194,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na3PO4 · 12H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.12
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-509-8
MDL number:
€ 100,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98.0% (titration)
form
powder
impurities
Insoluble matter, passes filter test, ≤3% Free alkali (as NaOH)
pH
~13.0 (20 °C, 0.5 M in water)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.62 g/mL at 25 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.023 at 280 in H2O at 0.5 M, ≤0.035 at 260 in H2O at 0.5 M
application(s)
diagnostic assay manufacturing
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI key
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2220031.0657704277
assay
≥98.0% (titration)
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
product line
BioXtra
product line
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
-
form
powder
form
crystals or chunks
form
solid
form
crystalline
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
285 g/L
solubility
boiling water: soluble 1 part, water: soluble 3.5 parts, alcohol: insoluble
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)