Merck
S7271
Probendiffusionsscheiben für LC-Säulen
column I.D. 2.5 cm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41115716
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
LPLC: suitable
column I.D.
2.5 cm
General description
Eine 20 μm Polyethylen-Scheibe in einem Acryl-Ring. Wird über der Säulenpackung eingesetzt, schützt die Packung vor Rissen.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)