Direkt zum Inhalt
S6647
[D-Pro4, D-Trp7,9, Nle11]-Substance P Fragment 4-11
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
D-Pro-Gln-Gln-D-Trp-Phe-D-Trp-Leu-Nle-NH2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C58H77N13O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1116.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)C(Cc3ccccc3)NC(=O)C(Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C6CCCN6)C(N)=O
InChI
1S/C58H77N13O10/c1-4-5-18-41(51(61)74)65-55(78)45(27-33(2)3)68-57(80)48(30-36-32-64-40-20-12-10-17-38(36)40)71-56(79)46(28-34-14-7-6-8-15-34)69-58(81)47(29-35-31-63-39-19-11-9-16-37(35)39)70-54(77)44(23-25-50(60)73)67-53(76)43(22-24-49(59)72)66-52(75)42-21-13-26-62-42/h6-12,14-17,19-20,31-33,41-48,62-64H,4-5,13,18,21-30H2,1-3H3,(H2,59,72)(H2,60,73)(H2,61,74)(H,65,78)(H,66,75)(H,67,76)(H,68,80)(H,69,81)(H,70,77)(H,71,79)
InChI key
OFDJVNRFKDPBKR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TAC1(6863)
Biochem/physiol Actions
A potent substance P antagonist
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)