Merck
S5546
N-Succinyl-Gly-Gly-Gly-p-nitroanilide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H19N5O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
409.35
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
ligand binding assay: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H19N5O8/c22-12(5-6-16(26)27)17-7-13(23)18-8-14(24)19-9-15(25)20-10-1-3-11(4-2-10)21(28)29/h1-4H,5-9H2,(H,17,22)(H,18,23)(H,19,24)(H,20,25)(H,26,27)
InChI key
KWWNDIKPXGRBBN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)