Merck
S5519
Lipoprotein-Mangelserum aus Humanplasma
sterile-filtered, frozen liquid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile-filtered
Form:
frozen liquid
Shipped in:
dry ice
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
frozen liquid
quality
No banding correlating to lipoprotein observed by Agarose Electrophoresis
composition
protein, ≥50 mg/mL biuret
origin
USA origin
concentration
≥50 mg protein/mL Biuret
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Lipoprotein-Mangel-Serum hemmt nachweislich die Übertragung von unverestertem Cholesterin von LDL zu HDL.
Preparation Note
Gegen Dulbecco′s phosphatgepufferte Kochsalzlösung, pH 7,2–7,3, dialysiert.
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)