Merck
S5508
Statin
Synonym(e):
(3S,4S)-4-Amino-3-hydroxy-6-methyl-heptansäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H17NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.23
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3537971
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](N)[C@@H](O)CC(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)