Merck
S5295
SITE+3 Liquid Media Supplement (100×)
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
100× Media Supplement, Liquid Media Supplement
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352205
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
product line
BioReagent
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Preparation Note
Prepared in Earle′s Balanced Salt Solution (EBSS) without phenol red.
Other Notes
Contains 1.0 mg/ml recombinant human insulin, 0.55 mg/ml human transferrin (substantially iron-free), 0.5 μg/ml sodium selenite, 0.2 mg/ml ethanolamine, 470 μg/ml linoleic acid, 470 μg/ml oleic acid and 50 mg/ml bovine serum albumin at the 100x concentration. Contains 2 moles each of linoleic acid and oleic acid per mole of albumin.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)