Merck
S5139
Schwefeltrioxid-Triethylamin-Komplex
Synonym(e):
Triethylamin-Schwefeltrioxidkomplex
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CH2)3N · SO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
Beilstein/REAXYS Number:
3993165
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
~85 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(=O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.O3S/c1-4-7(5-2)6-3;1-4(2)3/h4-6H2,1-3H3;
InChI key
YYHPEVZFVMVUNJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for reagent for synthesis of:
  • Anticoagulant and antiplatelet persulfated glycosides or flavonoids containing an oligopolysulfated moiety
  • Narciclasine derivatives for use as anticancer agents
  • Sulfate-conjugated methylprednisolone for use as a colon-specific prodrug
  • Tetrasaccharide substrates of heparanase by glycosylation of disaccharides
  • Synthetic heparin oligosaccharide microarrays for analysis of heparin-protein interactions
  • Dexamethasone 21-sulfate sodium for use as a colon-specific prodrug
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)