Fortfahren mit
S5076
SF-22
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[1,1′-Biphenyl]-2-yl-3-[[(2,5-dimethylphenyl)amino]sulfonyl]-4-methyl-benzamide, SID 17413034
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H26N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
470.58
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: 26 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1ccc(C)c(NS(=O)(=O)c2cc(ccc2C)C(=O)Nc3ccccc3-c4ccccc4)c1
InChI
1S/C28H26N2O3S/c1-19-13-14-20(2)26(17-19)30-34(32,33)27-18-23(16-15-21(27)3)28(31)29-25-12-8-7-11-24(25)22-9-5-4-6-10-22/h4-18,30H,1-3H3,(H,29,31)
InChI key
BWWPVIRXNOWQSI-UHFFFAOYSA-N
Application
SF-22 may be used in NPY Y2 receptor-mediated studies.
Biochem/physiol Actions
Radioligand studies reveal that SF-22 also targets 5-HT2B and 5-HT6 serotonin receptors and dopamine transporter.1
SF-22 is a potent, selective NPY Y2 receptor antagonist; highly brain-penetrant
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S7448SML1108SML1348
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 26 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 26 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)