Direkt zum Inhalt
S4687
Anti-SAP-102 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Dlg3(58948)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acids 83-100 of rat SAP-102.
Physical form
Solution in phosphate buffered saline containing 0.05% sodium azide and 1 mg/ml bovine serum albumin
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)