Fortfahren mit
S4568
SCH 58261
≥98% (HPLC), adenosine receptor antagonist, solid
Synonym(e):
7-(2-phenylethyl)-5-amino-2-(2-furyl)-pyrazolo-[4,3-e]-1,2,4-triazolo[1,5-c]pyrimidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 193,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 695,00
€ 590,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H15N7O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.36
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 193,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SCH 58261, ≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: soluble >10 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
Nc1nc2n(CCc3ccccc3)ncc2c4nc(nn14)-c5ccco5
InChI
1S/C18H15N7O/c19-18-22-16-13(11-20-24(16)9-8-12-5-2-1-3-6-12)17-21-15(23-25(17)18)14-7-4-10-26-14/h1-7,10-11H,8-9H2,(H2,19,22)
InChI key
UTLPKQYUXOEJIL-UHFFFAOYSA-N
Application
SCH 58261 was used to block A2α adenosine receptor to study the signaling by prostatic acid phosphatase in neurons.4
Biochem/physiol Actions
A2A adenosine receptor antagonist.
SCH 58261 reduces the levels of TNF-α, Fas-L, Bax expression and activation of JNK-MAPK pathway. It has neuroprotective effects as it reduces demyelination of the neurons.[1] SCH 58261 increases the concentration of secretion of dopamine and elicits locomotor sensitization, an attractive option in the possible treatment of Parkinson′s disease.[2]
Features and Benefits
This compound is featured on the Adenosine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C199S6451S9311
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>99%
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: soluble >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 18 mg/mL
color
off-white
color
white
color
light tan to tan
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)