Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105600
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenstorage temp.
2-8°C
Application
Ideal für die Beseitigung von Farbstoff-Terminatornukleotiden und Primern aus Sequenzierungsreaktionen und von radioaktiv markierten Nukleotiden, Primern und fluoreszierenden Farbstoffen aus Sondenmarkierungsreaktionen mit Nukleinsäure.
Other Notes
SigmaSpin Post-Reaction Clean-Up Columns sind für Anwendungsfälle mit geringerem Durchsatz ideal, z. B. zur Aufreinigung in Sondenmarkierungsreaktionen oder in einer kleinen Anzahl von Sequenzierungsreaktionen. Diese Säulen können Proben mit einem Volumen von bis zu 100 μL erfassen. Jede Säule enthält einen Schlauch zur Sammlung von DNA während des Zentrifugierens.
SigmaSpin Post-Reaction Clean-Up Columns sind eine schnelle, einfache und höchst effiziente Methode zur Beseitigung überschüssiger Farbstoffe, Salze und anderer störender Reaktionskomponenten. Jede Säule wird mit vorhydratisiertem Größenausschluss-Harz vorgepackt, mit Wasser in Molekularbiologie-Gütegrad ausbalanciert und in unserem einzigartigen Säulendesign geliefert. Die Säule verfügt am Boden über einen Schnappdeckel zur Abdichtung und einen Schraubdeckel mit O-Ring, um die anhaltende Hydratisierung des Harzes zu gewährleisten. SigmaSpin wurde in Genom- und Core-Zentren mit hohem Durchsatz mit ABI PRISM® 3700, 3100, 310 und 377 getestet. Jedes Well kann Proben mit einem Volumen von bis zu 20 μL aufnehmen.
SigmaSpin Post-Reaction Clean-Up Columns sind eine schnelle, einfache und höchst effiziente Methode zur Beseitigung überschüssiger Farbstoffe, Salze und anderer störender Reaktionskomponenten. Jede Säule wird mit vorhydratisiertem Größenausschluss-Harz vorgepackt, mit Wasser in Molekularbiologie-Gütegrad ausbalanciert und in unserem einzigartigen Säulendesign geliefert. Die Säule verfügt am Boden über einen Schnappdeckel zur Abdichtung und einen Schraubdeckel mit O-Ring, um die anhaltende Hydratisierung des Harzes zu gewährleisten. SigmaSpin wurde in Genom- und Core-Zentren mit hohem Durchsatz mit ABI PRISM® 3700, 3100, 310 und 377 getestet. Jedes Well kann Proben mit einem Volumen von bis zu 20 μL aufnehmen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/sequencing.
Legal Information
ABI PRISM is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
SigmaSpin is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SigmaSpin™ Sequencing Reaction Clean-Up Kit
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?