Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 105,00 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 379,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H30N8O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
490.47
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥90% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CO)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NCC(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C17H30N8O9/c18-8(7-26)14(32)25-10(4-12(28)29)16(34)22-5-11(27)24-9(2-1-3-21-17(19)20)15(33)23-6-13(30)31/h8-10,26H,1-7,18H2,(H,22,34)(H,23,33)(H,24,27)(H,25,32)(H,28,29)(H,30,31)(H4,19,20,21)
InChI key
UVLWLKCNNYTXDT-UHFFFAOYSA-N
Application
Ser-Asp-Gly-Arg-Gly has been used as a control peptide which does not affect integrin function, in various studies.
Biochem/physiol Actions
Reverse sequence of Gly-Arg-Gly-Asp-Ser, which does not appear to affect integrin function.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic | biological source human |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?