The contents of this product and the preparation of the solution can be found at this link - https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/plant-tissue-culture/vitamin-mixtures. Powdered vitamin mixtures are hygroscopic and must be protected from atmospheric moisture. The entire contents of each package should be used immediately after opening.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
Quality Segment
mol wt
Mw 180.16 g/mol
concentration
100 ×
technique(s)
cell culture | plant: suitable
color
white
pH
3.25-4.75
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Schenk and Hildebrandt Vitamin 100 × (S3766) and Schenk and Hildebrandt Basal Salt Mixture (S6765) are chemstocks that may be used to generate Schenk and Hildebrandt (SH) medium for use in plant cell culture and microproagation.
Preparation Note
Package prepares 1 L of a 100× solution.
Use at a concentration of 10 mL per 1 L of prepared medium to achieve the proper final concentration.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form powder |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| pH 3.25-4.75 | pH 5.5-7.5 | pH 4.0-6.5 | pH 3.5-4.5 (1.031 g/10 mL) |
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 500 | Quality Level 200 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Schenk and Hildebrandt Vitamin(S3766)の内容量は何グラムでしょうか。 100xビタミンストックを作成するには、水1Lに対して何グラムを溶かせば良いでしょうか。