Fortfahren mit
S3378
Spironolacton
97.0-103.0% (HPLC), powder, aldosterone receptor antagonist
Synonym(e):
4-Pregnen-21-säure-17α-ol-3-on-7α-thiol-γ-lacton-7-acetat, 7α-(Acetylthio)-17α-hydroxy-3-oxopregn-4-en-21-carbonsäure-γ-lacton
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,30
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 254,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H32O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.57
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
200-133-6
MDL number:
Assay:
97.0-103.0%
€ 73,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Spironolacton, 97.0-103.0%
Quality Segment
assay
97.0-103.0%
mp
207-208 °C (lit.)
solubility
chloroform: complete 50 mg/ml, clear, faintly yellow
SMILES string
CC(=O)S[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]45CCC(=O)O5)[C@H]13
InChI
1S/C24H32O4S/c1-14(25)29-19-13-15-12-16(26)4-8-22(15,2)17-5-9-23(3)18(21(17)19)6-10-24(23)11-7-20(27)28-24/h12,17-19,21H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19+,21+,22-,23-,24+/m0/s1
InChI key
LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N
Gene Information
human ... HSD17B1(3292), NR3C2(4306)
rat ... Ar(24208)
Application
Spironolakton wurde als Zusatz in Futtermischungen von Ratten verwendet, um die Auswirkungen einer Langzeitanwendung von Spironolakton auf die Nierenfunktion zu untersuchen.[1][2]
Biochem/physiol Actions
Spironolacton ist ein kompetitiver Aldosteron-Rezeptor-Antagonist. Wird als Kaliumsparendes Diuretikum verwendet.
Spironolakton verringert den Aldosteron-induzierten Kalium-/Magnesiumverlust und die Myokardialfibrose.[3] Es verringert den Bluthochdruck,[4] verbessert die Endothelfunktion und reduziert insgesamt die Morbidität und Mortalität bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz.[5] Spironolakton verbessert die Bioaktivität von Stickoxid und die vaskuläre endotheliale Vasodilatator-Dysfunktion.[3]
Features and Benefits
Dieser Wirkstoff ist auf der Seite Nuclear Receptors (Steroids) im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Andere Seiten dieses Handbuchs finden Sie hier.
Preparation Note
Spironolakton ergibt bei 50 mg/mL in Chloroform eine farblose bis schwach gelbe Lösung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1619006S1200000PHR2886
Spironolacton European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S1200000
Spironolacton
assay
97.0-103.0%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
solubility
chloroform: complete 50 mg/ml, clear, faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
207-208 °C (lit.)
mp
207-208 °C (lit.)
mp
207-208 °C (lit.)
mp
207-208 °C (lit.)
Gene Information
human ... HSD17B1(3292), NR3C2(4306)
rat ... Ar(24208)
Gene Information
human ... NR3C2(4306)
Gene Information
human ... NR3C2(4306)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spironolacton
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)