Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 570,00 |
Über diesen Artikel
€ 570,00
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
mp
243-245 °C (lit.)
solubility
H2O: 20 mg/mL (with heating)
SMILES string
Cl[H].CCCCN1CCC(CC1)COC(=O)c2cc(Cl)c(N)c3OCCOc23
InChI
1S/C19H27ClN2O4.ClH/c1-2-3-6-22-7-4-13(5-8-22)12-26-19(23)14-11-15(20)16(21)18-17(14)24-9-10-25-18;/h11,13H,2-10,12,21H2,1H3;1H
InChI key
YEQGKAOSYSXEPU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR4(3360)
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: 20 mg/mL (with heating) | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: 1 mg/mL, clear (warmed) |
| Gene Information human ... HTR4(3360) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| mp 243-245 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?