Merck
S3171
Natriumchlorat
ACS reagent, ≥99.0%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.44
EC Number:
231-887-4
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
assay
≥99.0%
impurities
≤0.001% Nitrogen compounds (as N), ≤0.005% Insoluble matter
mp
248-261 °C (lit.)
anion traces
bromate (BrO3-): ≤0.015%, chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.001%
cation traces
Ca, Mg and R2O3 precipitate: ≤0.005%, Fe: ≤5 ppm, K: ≤0.01%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES string
[Na+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Sulfatierung-Biosynthese-Inhibitor
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumchlorat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)