Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122407
material
stainless steel
L
5 in.
Application
Scalpel handles have been used to assemble the scalpel blade to it during adrenalectomy in mice.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?