Fortfahren mit
S2771
Skalpell-Klingen
No. 11
Synonym(e):
Surgical Scalpel Blades
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41100000
material
steel (carbon)
sterility
non-sterile
Application
Scalpel blades have been used:
  • for the generation of organoids
  • to perform rodent nucleus accumbens (NAc) manual microdissection
  • to trim embryonic brain sample
Packaging
Edelstahl, einzeln verpackt, nicht steril
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Skalpell-Klingen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)