Fortfahren mit
S1950
STX64
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
667 Coumate, BN 83495
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 208,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 653,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15NO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 208,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NS(=O)(=O)Oc1ccc2C3=C(CCCCC3)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H15NO5S/c15-21(17,18)20-9-6-7-11-10-4-2-1-3-5-12(10)14(16)19-13(11)8-9/h6-8H,1-5H2,(H2,15,17,18)
InChI key
DSLPMJSGSBLWRE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... STS(412)
Biochem/physiol Actions
STX64 is a potent, irreversible inhibitor of steroid sulfatase.
STX64 is a potent, irreversible inhibitor of steroid sulfatase. Inhibition of steroid sulfatase (STS), the enzyme responsible for the hydrolysis of steroid sulfates, represents a potential novel treatment for postmenopausal women with hormone-dependent breast cancer. Estrone and DHEA are formed by this sulfatase pathway and can be converted to steroids (estradiol and androstenediol, respectively), which have potent estrogenic properties. STX64 (667 coumate) is a potent tricylic coumarin-based sulfamate that irreversibly inhibits STS activity (IC50 = 8 nM in a placental microsomal assay system). Estrone sulfamate (EMATE) is also a potent STS inhibitor, but has estrogenic activity.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1949S2075SML2621
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white
color
white to beige
color
white
color
white to beige
Gene Information
human ... STS(412)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)