Über diesen Artikel
Specific activity:
≥3.0 units/mg protein
Recombinant:
expressed in E. coli BL21
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenrecombinant
expressed in E. coli BL21
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥3.0 units/mg protein
mol wt
33.4 kDa
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Physical form
Lyophilized powder containing Tris-HCl and NaCl
Analysis Note
Enzymatic activity assays are performed in Tris-HCl buffer (100 mM, pH 7.5) containing Neu-5-Ac (10 mM) at 37 °C for 15 min and analyzed using capillary electrophoresis with UV detection at 200 nm.
Other Notes
One unit will catalyze the formation of 1.0 μmol Neu-5-Ac from Man-N-Ac and pyruvate per minute at 37°C at pH 8.0.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?