Direkt zum Inhalt
S1315
L-Serin
Synonym(e):
(S)-(+)-2-Amino-3-hydroxy-propionsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.09
EC Number:
200-274-3
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721404
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
non-animal source
assay
≥98.5%
manufacturer/tradename
Ajinomoto
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
mp
222 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
General description
To request documentation for this product, please contact Customer Support and select ‘Product Documentation′. Please note that access to documentation for this product requires a confidentiality disclosure agreement.
Application
L-Serine is classified as a non-essential amino acid. It is used as a cell culture media component and raw material for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
Biochem/physiol Actions
Vorläufer von Glycin in der Serin-Hydroxymethyltransferase-Reaktion.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Serin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)