Fortfahren mit
S1020
Screens for CD-1
size 60 mesh
Synonym(e):
cell sieve, mesh screen, screen mesh
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 37,80
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41161502
€ 37,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
size
60 mesh
General description
Screens for CD-1 is a stainless-steel celldissociation sieve designed for the preparation of single-cell suspensions fromtissues and fragment polyacrylamide gels.
Application
Screens for CD-1 have been used for:
  • filtering tracheids, wood fibers, and ray parenchyma cells from hydrogen peroxide-acetic acid (HPAC)-pretreated oak[1]
  • in the isolation of enterocytes from Oncorhynchus mykiss intestine
  • to filter dissociated chicken testicular cells to obtain single-cell suspension
Legal Information
CD-1 is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S0770S3770S3895
size
60 mesh
size
40 mesh
size
80 mesh
size
100 mesh
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Screens for CD-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)