Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Biological source:
bovine
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
StabilCoat® immunoassay stabilizer effectively preserves the conformation and activity of dried proteins in immunoassays. It simultaneously blocks and stabilizes with superior results. StabilCoat immunoassay stabilizer stabilizes antibodies, antigens, or enzymes on various immunoassay platforms, such as polystyrene plates, tubes, glass, membranes, and filter paper.
Application
StabilCoat® Immunoassay stabilizer has been used to preserve:
- the immobilized antibody surface in a dried phase[1]
- the surface plasmon resonance imaging (SPRi) gold chips containing antibodies and lectin[2]
- in coating the antibody sensor chip to preserve it in the dry phase for antibody stabilization[3]
Legal Information
StabilCoat is a registered trademark of SurModics, Inc.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?