feature
DNA free (removal without the use of enzyme)
storage condition
room temperature
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
RT-PCR: suitable
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Das GenElute™ Gesamt-RNA-Aufreinigungskit von Sigma bietet eine schnelle Methode zur Isolierung und Aufreinigung von Gesamt-RNA aus kultivierten tierischen Zellen, Gewebeproben, Blut, Plasma, Serum, Bakterien, Hefen, Pilzen, Pflanzen und Viren. Das Kit dient der Aufreinigung von RNA beliebiger Größen, von großer mRNA über ribosomale RNA bis hin zu microRNA (miRNA) und small interfering RNA (siRNA). Die RNA wird vorzugsweise von anderen zellulären Komponenten wie Proteinen ohne Verwendung von Phenol oder Chloroform aufgereinigt. Die aufgereinigte RNA ist von höchster Integrität und kann in einer Reihe weiterführender Anwendungen verwendet werden, zum Beispiel Echtzeit-PCR, Reverse-Transkriptase-PCR, Northern Blot, RNase-Schutz und Primer Extension sowie Expressionsarray-Assays.
- Isolierung echter Gesamt-RNA einschließlich siRNA und microRNA
- Schnelle Entfernung kontaminierender genomischer DNA ohne Einsatz von Enzymen
- Keine Phenol- oder Chloroformextraktionen
- Aufreinigung qualitativ hochwertiger RNA in 20 Minuten
- Extraktion von RNA aus nur einer einzigen Zelle
- Isolierung aus einer Vielzahl von Proben
Application
Das GenElute™ Gesamt-RNA-Aufreinigungskit wird wie folgt verwendet:
- Quantitative RT-PCR in Echtzeit für große mRNA und kleine RNA einschließlich miRNA
- RT-PCR für große mRNA und kleine RNA einschließlich miRNA
- Erstellung von Expressionsprofilen
- Next Generation Sequencing für RNA und miRNA
- miRNA aus Plasma für die Discovery
- microRNA-Klonierung und -Amplifikation
- PCR-basierter Virusnachweis
- PCR-basierter Nachweis lebensfähiger Bakterien
- Northern Blot
- RNase-Schutz
- Primer Extension
- miRNA-Array
- RNA-Seq
- Nanostring
- Fluidigm
- Tröpfchen-/Digital-PCR
- Isolierung von Gesamt-RNA aus Rattennierengeweben
Das GenElute™ Gesamt-RNA-Aufreinigungskit dient der Extraktion von Gesamt-RNA:
- Aus Vollblutproben zum Nachweis des Hepatitis-C-Virus unter Verwendung eines RT-PSR-Systems (Reverse Transcriptase-Polymerase Spiral Reaction).
- Aus einer Übernacht-Kultur von Bakterienstämmen in TSB-Medium bei der Bestimmung der Auswirkungen von Curcumin und Silymarin auf die Virulenz- und Carbapenemase-Gene bei multiresistenten klinischen Isolaten von Escherichia coli.
Features and Benefits
- Keine Phenol-Chloroform-Extraktionen: Die Gesamt-RNA wird ohne Verwendung schädlicher Chemikalien wie Phenol oder Chloroform isoliert.
- Isolierung der Gesamt-RNA aus sehr kleinen Proben: Gesamt-RNA wurde bereits aus einer einzigen Tierzelle isoliert und in einer einzigen Tierzelle nachgewiesen.
- Äußerst effiziente Isolierung von in geringen Mengen vorhandener microRNA: Das GenElute-Gesamt-RNA-Aufreinigungskit hat sich als äußerst effizient bei der Rückgewinnung von in geringen Mengen vorhandener microRNA aus Plasmaproben erwiesen.
- Isolierung einer Vielzahl von RNA-Spezies: Alle RNA-Spezies – von großer mRNA über ribosomale RNA bis hin zu microRNA (miRNA) und small interfering RNA (siRNA) – können isoliert werden.
- Schnelle und einfache Verarbeitung: Mit dem schnellen Spin-Säulenformat können 10 Proben in 20 Minuten verarbeitet werden.
- Isolierung von Gesamt-RNA aus verschiedensten Eingangsquellen: Gesamt-RNA wird aus kultivierten Tierzellen, kleinen Gewebeproben, LCM-Proben, Bakterien, Hefen, Pilzen, Pflanzen, Viren und verschiedenen Körperflüssigkeiten wie Blut, Plasma, Serum, Speichel und Nasen- oder Rachenabstrichen isoliert.
- Keine Träger-RNA erforderlich: Isolierung von RNA aller Größen ohne Verwendung von Träger-RNA.
- Mehrere Kit-Größen erhältlich: Dieses Kit ist in den Größen 50 Preps und 100 Preps erhältlich.
Other Notes
Preps
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt basiert im Vergleich zu den gängigen Verwendungen von Phenol und Chloroform auf einer von Natur aus nachhaltigeren Chemie zur Durchführung von DNA-Extraktionen.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?