Merck
RFA4530113-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-30-11, aerosol tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41103909
eCl@ss:
32110300
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 022654047 (NA), Eppendorf® 5427753001 (EU)
Compatibility:
for use with centrifuge models 5430/5430R
Parameter:
20,817 × g max. RCF
Feature:
lid, to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes, aerosol tight, fixed angle rotor
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
lid, to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes, aerosol tight, fixed angle rotor
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022654047 (NA), Eppendorf® 5427753001 (EU)
parameter
20,817 × g max. RCF
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models 5430/5430R
General description
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
Features and Benefits
  • The rotor features aerosol tight quick lock rotor lid made of aluminum for use with hazardous sample
  • Fixed angle rotor holds sample at 45°
  • Compatible with 5430/5430R centrifuges
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)