Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kit | Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein) | € 800,00 |
Über diesen Artikel
sample type plasma
sample type serum
€ 800,00
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: 12%
intra-assay cv: 10%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... GDF9(2661)
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... GDF9(2661) | Gene Information human ... GCG (9-36a)(2641) | Gene Information human ... GDF15(9518) | Gene Information human ... FGF2(2247) |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| assay range inter-assay cv: 12% | assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% |
| input sample type cell culture supernatant(s) | input - | input sample type cell culture supernatant(s) | input sample type cell culture supernatant(s) |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?