Fortfahren mit
RAB1578
Human MDM2 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 848,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... MDM2(4193)
Input:
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 848,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MDM2(4193)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4300601SAB4300284SAB4501849
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
Gene Information
human ... MDM2(4193)
Gene Information
human ... MDM2(4193)
Gene Information
human ... MDM2(4193)
Gene Information
human ... MDM2(4193)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
-
assay range
-
assay range
-
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
input
-
input
-
input
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100, indirect immunofluorescence: 1:100-1:200, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100, indirect immunofluorescence: 1:100-1:200, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
ELISA: 1:1000, immunofluorescence: 1:100-1:500, western blot: 1:500-1:1000
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)