Fortfahren mit
RAB1408
Human Cytokeratin 18 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Synonym(e):
Cytokeratin-18, Keratin, type I cytoskeletal 18
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
96 wells
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 637,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... KRT18(3875)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 637,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 160 pg/mL
standard curve range: 0.164-40 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... KRT18(3875)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4700413SAB4700412SAB4700672
Gene Information
human ... KRT18(3875)
Gene Information
human ... KRT18(3875)
Gene Information
human ... KRT18(3875)
Gene Information
human ... KRT18(3875)
species reactivity
human
species reactivity
mammals
species reactivity
mammals
species reactivity
human
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
input
-
input
-
input
-
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 160 pg/mL
standard curve range: 0.164-40 ng/mL
assay range
-
assay range
-
assay range
-
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
-
detection method
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)