Fortfahren mit
RAB1121
Mouse CRP ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Synonym(e):
C-reactive protein, CRP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
96 wells
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 549,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
mouse ... Crp(12944)
Input:
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 549,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.15 ng/ml
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Crp(12944)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0097RAB0096RAB0796
species reactivity
mouse
species reactivity
rat
species reactivity
human
species reactivity
mouse
Gene Information
mouse ... Crp(12944)
Gene Information
rat ... Crp(12944)
Gene Information
human ... CRP(1401)
Gene Information
mouse ... Ifngr1(15979)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.15 ng/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 200 pg/mL
standard curve range: 0.246-60 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 34 pg/mL
standard curve range: 34.29-25000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.16 ng/mL
standard curve range: 0.164-40 ng/mL
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type serum
sample type plasma
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)